Documentos clave
B6934
Sigma-Aldrich
BeKm-1
lyophilized powder, >98% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
>98% (HPLC)
formulario
lyophilized powder
mol peso
apparent mol wt ~4 kDa by SDS-PAGE
solubilidad
aqueous buffer: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Thr-Asp-Ile-Lys-Cys-Ser-Glu-Ser-Tyr-Gln-Cys-Phe-Pro-Val-Cys-Lys-Ser-Arg-Phe-Gly-Lys-Thr-Asn-Gly-Arg-Cys-Val-Asn-Gly-Phe-Cys-Asp-Cys-Phe s-Asp-Cys-Phe [Disulfide bridges: 7-28, 13-33, 17-35]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Specifically blocks ERG1 K+ channels.
Otras notas
Major component in Mesobuthus eupeus
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable