Merck
B6521
Sigma-Aldrich
2′-3′-O-(4-Benzoylbenzoyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
~95%
Sinónimos:
Benzoylbenzoyl-GTP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H24N5O16P3
Número de CAS:
Peso molecular:
731.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Análisis
~95%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCN(CC)CC.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(c(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)c4)C(=O)c5ccccc5)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Otras notas
Mixed isomers