Merck
B5910
Nalgene® bottles, style 2007
capacity 500 mL
Sinónimos:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2007-0016, laboratory container, vessel
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
high-density polyethylene bottle, polypropylene cap, polypropylene screw closure, rectangular translucent bottle
joint
Joints threaded neck (48-415)
description
Not autoclavable
feature
with cap
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2007-0016
bottle L × H × W
94 mm × 117 mm × 58.7 mm
capacity
500 mL
General description
Transport, sample or store liquids and dry materials with these space-efficient bottles that feature excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols. Rectangular HDPE Bottles with Closure take up less shelf space than traditional round bottles. and have a sturdy wall construction with straight sides and a wide mouth for easy filling. Made only from high-quality, laboratory-grade, plastic materials for dependably low leachables and extractables.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B5910-12EA04061832613604