Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H29NO8
Número CAS:
Peso molecular:
471.50
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(OC1C(NC(C)=O)C(OCc2ccccc2)OC3COC(OC13)c4ccccc4)C(O)=O
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?