B5559
BRL 52537 hydrochloride
>98% (HPLC)
Sinónimos:
(±)-1-(3,4-Dichlorophenyl)acetyl-2-(1-pyrrolidinyl)methylpiperidine hydrochloride
About This Item
Análisis
>98% (HPLC)
color
off-white
solubilidad
methanol: soluble ~18 mg/mL at 60 °C
DMSO: insoluble
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].Clc1ccc(CC(=O)N2CCCCC2CN3CCCC3)cc1Cl
Información sobre el gen
human ... OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable