Saltar al contenido
B5250
6-Benzoyl-2-naphthyl phosphate disodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C17H11O5PNa2
Número CAS:
Peso molecular:
372.22
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)c3ccccc3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)