Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H31NO11
Número CAS:
Peso molecular:
473.47
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥97% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(OCc2ccccc2)OC(CO)C(O)C1OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O
InChI
1S/C21H31NO11/c1-10(25)22-14-19(33-21-18(29)17(28)15(26)12(7-23)32-21)16(27)13(8-24)31-20(14)30-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-21,23-24,26-29H,7-9H2,1H3,(H,22,25)
InChI key
MYDRTQFLXCNCAG-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-α-D-galactopyranoside, a benzyl derivative of 2-acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-α-D-galactopyranoside, may be used in structural studies on the Lewis lec antigen.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B5019-5MG | 04061832960845 |
| B5019-10MG | 04061832960838 |