B4903
Boc-γ-benzyl-Glu-Ala-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
~95%
About This Item
Ensayo
~95%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CC(NC(=O)C(CCC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
Sustratos
Substrate for Factor XIa
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
European journal of biochemistry, 172(1), 17-25 (1988-02-15)
Seventy-four peptide amides of 7-amino-4-methylcoumarin (Mec) of the type Boc-Xaa-Yaa-Arg-NH-Mec were newly synthesized and tested to find specific substrates for blood-clotting proteases and trypsin. The Xaa and Yaa residues of these substrates have been replaced by 12 and 15 different