Documentos clave
B4801
Millipore
Buffered charcoal yeast extract agar base
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Aplicación
Used for the selective cultivation of Legionella.
Otras notas
Ingredients (g/L)
Yeast extract, 10.00
Charcoal activated, 2.00
ACES buffer, 10.00
α-Ketoglutarate monopotassium salt, 1.00
Agar, 17.00
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J C Feeley et al.
Journal of clinical microbiology, 10(4), 437-441 (1979-10-01)
Charcoal-yeast extract agar is a new bacteriological medium that supports excellent growth of the Legionella pneumophila. It results from modifications made in an existing L. pneumophila medium, F-G agar. Yeast extract, instead of an acid hydrolysate of casein, serves as