Documentos clave
B4778
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-Gly-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
~95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H40N8O8 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
653.13
Código UNSPSC:
12352204
Análisis
~95%
temp. de almacenamiento
−20°C
Sustratos
Substrate for Factor XIIa
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
S Kawabata et al.
European journal of biochemistry, 172(1), 17-25 (1988-02-15)
Seventy-four peptide amides of 7-amino-4-methylcoumarin (Mec) of the type Boc-Xaa-Yaa-Arg-NH-Mec were newly synthesized and tested to find specific substrates for blood-clotting proteases and trypsin. The Xaa and Yaa residues of these substrates have been replaced by 12 and 15 different