B4651
3-Bromo-3-methyl-2-(2-nitrophenylthio)-3H-indole
≥85%
Sinónimos:
2-(2-Nitrophenylsulfenyl)-3-methyl-3-bromoindolenine, 3-Bromo-3-methyl-2-(2-nitrophenylmercapto)-3H-indole, BNPS-skatol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥85%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1(Br)C(Sc2ccccc2[N+]([O-])=O)=Nc3ccccc13
InChI
1S/C15H11BrN2O2S/c1-15(16)10-6-2-3-7-11(10)17-14(15)21-13-9-5-4-8-12(13)18(19)20/h2-9H,1H3
Clave InChI
BXTVQNYQYUTQAZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable