B4555
Benazoline oxalate salt
solid
Sinónimos:
4,5-Dihydro-2-(2-naphthalenyl)-1H-imidazole oxalate salt
About This Item
Formulario
solid
solubilidad
H2O: ≤8 mg/mL
cadena SMILES
OC(=O)C(O)=O.c1ccc2cc(ccc2c1)-c3ncc[nH]3
InChI
1S/C13H10N2.C2H2O4/c1-2-4-11-9-12(6-5-10(11)3-1)13-14-7-8-15-13;3-1(4)2(5)6/h1-9H,(H,14,15);(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
RIKYOUPROWKIIF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)