Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H88O2
Número CAS:
Peso molecular:
649.17
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-646-5
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?