Merck
B3378
Supelco
Bentonite
Sinónimos:
Montmorillonite
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
cadena SMILES
O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable