Saltar al contenido
B3256
Boc-Lys(Z)-OSu
~80%
Sinónimos:
Nα-Boc-Nε-Cbz-L-lysine N-hydroxysuccinimide ester, Nα-Boc-Nε-Z-L-lysine hydroxysuccinimide ester, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine hydroxysuccinimide ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H31N3O8
Número CAS:
Peso molecular:
477.51
EC Number:
251-999-7
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1559393
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~80%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C23H31N3O8/c1-23(2,3)33-22(31)25-17(20(29)34-26-18(27)12-13-19(26)28)11-7-8-14-24-21(30)32-15-16-9-5-4-6-10-16/h4-6,9-10,17H,7-8,11-15H2,1-3H3,(H,24,30)(H,25,31)/t17-/m0/s1
InChI key
YWLICOCXPNQJPC-KRWDZBQOSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Cellular labeling and tumor MRI as a bimodal lipidic contrast agent
  • Synthesis of improved peptide prodrugs 5-ALA for photodynamic therapy
  • Design of high affinity peptide conjugates as markers for small peptide transporter PEPT1 (SLC15A1)
  • Preparation of human growth hormone derivatives containing PEG groups
  • Enantiodivergent asymmetric cyclization
  • Solid-phase synthesis of peptide-cationic steroid conjugates for antibacterial screening
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)