B2886
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Sinónimos:
BOP, BOP Reagent, Castros reagent
About This Item
mp
>130 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
Clave InChI
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable