Merck
B2772
Boc-S-Acetamidomethyl-L-cysteine resin ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
2-8°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)