Merck
B2545
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-carboxy-14C
aqueous solution
About This Item
Fórmula lineal:
C6H514COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
aqueous solution
Extensión del etiquetado
1-20 mCi per mmol
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[14C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+2
Clave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-WGGUOBTBSA-N
Envase
serum bottle
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)