Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10BrN5O5PSNa
Peso molecular:
446.15
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
packaging
vial of 5 μmol
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Competitive inhibitor of cyclic AMP-dependent protein kinase A (PKA) type I and II. Membrane-permeable analog of the cAMP inhibitor Rp-cAMPS (Prod. No. A-165).
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?