B2280
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-L-fucopyranoside
≥98%
About This Item
Análisis
≥98%
formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO5/c1-5-11(18)12(19)13(20)14(21-5)22-8-4-17-7-3-2-6(15)10(16)9(7)8/h2-5,11-14,17-20H,1H3/t5-,11+,12+,13-,14+/m0/s1
Clave InChI
ZMYJTGDNFZJYFN-FAKBCLHFSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable