Merck
B2144
Boc-Tyr-D-Ala-Gly
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H27N3O7
Número CAS:
Peso molecular:
409.43
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NCC(O)=O
Biochem/physiol Actions
Boc-Tyr-D-Ala-Gly is an N-terminal protected tripeptides useful in solid phase peptide synthesis (Boc-SPPS). Boc-Tyr-D-Ala-Gly may be used in the synthesis of opioid activity containing peptides such as biphalin molecule, enkephalins and tetrapeptide hydrazide.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)