B0503
Bufotenine Monooxalate Salt: monohydrate
Sinónimos:
3-(Dimethylamino)ethyl-5-hydroxyindole, 5-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine
formulario
solid
Nivel de calidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable