B0309
Bacteriorhodopsin from Halobacterium salinarum
D96N Mutant
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Halobacterium salinarium
formulario
lyophilized powder
técnicas
ligand binding assay: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
Halobacterium salinarium ... OE_RS05715(5953595) , VNG_RS05715(144807)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable