Merck
B0267
1-(tert-Butoxycarbonyl)1H-1,2,4-triazole
Sinónimos:
1-Boc-1H-1,2,4-triazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
169.18
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
255-570-5
Beilstein/REAXYS Number:
608511
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
bp
75 °C/0.35 mmHg (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cncn1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)