Merck
B0127
Borax Anhydrous
≥99.0%
Sinónimos:
Sodium tetraborate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na2B4O7
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
EC Number:
215-540-4
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
assay
≥99.0%
Application
Buffer component for capillary electrophoresis
Legal Information
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
1330-43-4
CAS No.
1330-43-4
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)