Documentos
AXYPCR96CS
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 96 wells, sterile, conical bottom clear polypropylene wells
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiales
conical bottom clear polypropylene wells
esterilidad
sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-96-C-S
Corning
volumen máximo
200 μL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
200 μL
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.