Documentos clave
AXYPCR02DA
PCR tubes with domed caps
thin wall, size 0.2 mL, assorted colors, pkg of 10x1000tubes/cs
Sinónimos:
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiales
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-02D-A
Corning
envase
pkg of 10x1000tubes/cs
tamaño
0.2 mL
color
assorted colors
assorted colors
Adaptador
cap (push fit)
idoneidad
suitable for PCR
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)