AXYP96450RR
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom red polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Sinónimos:
96 multiwell plate
About This Item
round bottom red polypropylene wells
Materiales
red plate
round bottom red polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc P-96-450R-R
Corning
envase
pkg of 10x5plates/cs
volumen máximo
500 μL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
450 μL
tipo de unión
non-treated surface
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)