Key Documents
AXYP96450RG
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom green polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiales
green plate
round bottom green polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc P-96-450R-G
Corning
envase
pkg of 10x5plates/cs
volumen máximo
500 μL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
450 μL
tipo de unión
non-treated surface