Saltar al contenido
AXYHS400
Axygen PlateMax heat sealing film for compound storage
peelable, 100 films/unit, 5 units/case
Sinónimos:
sealing mat
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc HS-400, Corning
Sterility:
non-sterile
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
non-sterile
form
film
manufacturer/tradename
Axygen Inc HS-400, Corning
General description
  • Axygen® sealing films are used in PCR and Real-time PCR to ELISA and cell culture applications.
  • PlateMax® heat sealing films offer high-temperature resistance.
  • Made from polyester/aluminum
  • Aluminum material is for light-sensitive samples and polyester-based sealing films are ideal for short-term storage/incubation.
  • Compatible with the Axygen® PlateMax® Semi-Automated Plate Sealer (HS-1120, HS-1230).
Legal Information
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
PlateMax is a registered trademark of Axygen, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)