Saltar a
AXYBF400
Breathable Rayon sealing film, for 50 μm deep well tissue culture plates
size 96 wells, pkg of 10x100sheets/cs
Sinónimos:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 pkg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1110,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc BF-400, Corning
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 10x100sheets/cs
1110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
non-sterile
form
film
manufacturer/tradename
Axygen Inc BF-400, Corning
packaging
pkg of 10x100sheets/cs
size
96 wells
General description
  • Microplate sealing films are ideal for sealing plates in various laboratory applications including PCR and Real-Time PCR to ELISA and cell culture.
  • The breathable rayon sealing films prevents sample contamination and are also suited for storage applications.
  • Chemically resistant and can withstand varying temperatures.
  • Enables efficient gas exchange for the cultivation of cellular and bacterial cultures.
  • Suited for sealing polypropylene/polystyrene culture microplates, 96-well/384-well microplates, and other assay microplates.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AXYBF400SAXYUC500AXYPCRTS
manufacturer/tradename
Axygen Inc BF-400, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc BF-400-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc UC-500, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-TS, Corning
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 10x100sheets/cs
packaging
pkg of 10x50sheets/cs
packaging
pkg of 5x100sheets/cs
packaging
pkg of 5x100sheets/cs
size
96 wells
size
96 wells
size
-
size
60 μm
form
film
form
film
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)