AV48015
Anti-DKK1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-DKK-1, Anti-Dickkopf homolog 1 (Xenopus laevis), Anti-SK
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
mol peso
26 kDa
reactividad de especies
pig, guinea pig, bovine, horse, rabbit, zebrafish, sheep, human, rat, goat, canine, mouse
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... DKK1(22943)
Descripción general
Rabbit Anti-DKK1 antibody recognizes bovine, chicken, zebrafish, pig, canine, mouse, rat, human, and rabbit DKK1.
Inmunógeno
Aplicación
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)