AV41490
Anti-FN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Fn1 Antibody, Fn1 Antibody - Anti-FN1 antibody produced in rabbit, Anti-CIG, Anti-DKFZp686F10164, Anti-DKFZp686H0342, Anti-DKFZp686I1370, Anti-DKFZp686O13149, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-Fibronectin 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
76 kDa
reactividad de especies
bovine, dog, sheep, pig, human
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FN1(2335)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable