AV34590
Anti-METTL3 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-Methyltransferase like 3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
64 kDa
reactividad de especies
dog, human, bovine, goat, mouse, horse, rat, rabbit, guinea pig
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... METTL3(56339)
Descripción general
Rabbit Anti-METTL3 antibody recognizes bovine, human, mouse, rat, zebrafish, and canine METTL3.
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable