AV31947
Anti-HNF4G (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Hepatocyte Nuclear factor 4, γ
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
46 kDa
reactividad de especies
dog, rabbit, rat, human, guinea pig
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HNF4G(3174)
Descripción general
Rabbit Anti-HNF4G recognizes chicken, mouse, canine, bovine, human, and rat HNF4G.
The previously assigned protein identifier Q7Z2V9 has been merged into Q14541. Full details can be found on the UniProt database.
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable