AQ0288
AQUA™ Peptide TAQSTPSAPPQ[K]
About This Item
Formulario
solid
mol peso
monoisotopic mol wt 1219.63 Da
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
cow ... LOC512072(512072)
dog ... PTPRF(475389)
human ... PTPRF(5792)
mouse ... Ptprf(19268)
rat ... Ptprf(360406)
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)