AQ0244
AQUA™ Peptide VLASNPITEAVGNA[K]
About This Item
Formulario
solid
mol peso
monoisotopic mol wt 1490.82 Da
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
cow ... LOC532574(532574)
dog ... MYO5C(487555)
human ... MYO5C(55930)
mouse ... Myo5c(208943)
rat ... Myo5c_predicted(315820)
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)