AQ0039
AQUA™ Peptide HPEVTA[K]
About This Item
Formulario
solid
mol peso
monoisotopic mol wt 788.427 Da
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
cow ... MGC127491(616593)
human ... CYP2C19(1557) , CYP2C8(1558) , CYP2C9(1559)
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)