Documentos clave
APREST95145
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen C11orf53
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC50104
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
application:
citations:
recombinante
expressed in E. coli
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Ensayo
>80% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 26 kDa
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentración
≥0.5 mg/mL
nota de secuencia
VTSGYYGVRRSFLSDSDFHNSKQFSNDVYTSSVGKPFPCESSAGQSHAALLEPYFPQEPYGDYRPPALTPNAGSLFS
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G)
Aplicación
Suitable as a blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Ligadura / enlace
Corresponding Antibodies HPA073101
Forma física
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Otras notas
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Información legal
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)