APREST94794
PrEST Antigen USP12
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinónimos:
USP12L1
About This Item
recombinante
expressed in E. coli
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Ensayo
>80% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 20 kDa
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentración
≥0.5 mg/mL
nota de secuencia
RLPNGNIDNENNNSTPDPTWVHEI
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... USP12(219333)
Descripción general
Aplicación
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)