Saltar a
APPA002
Green Universal Detection Reagent
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
20 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
483,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352204
483,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Segment
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
GreenUniversal Detection Reagent is formulated with green fluorescent protein (GFP),which is a part of the split fluorescent protein (FP) system that may be usedto quantify the expression level of a tagged protein of interest (POI).
Application
The S1-10 Universal Detection Reagent is provided as a ready-to-use solution for use with the In Vitro "Fold ′n′ Glow" Solubility Assay Kits:
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
DUO92014DUO92007DUO92008
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
proximity ligation assay: suitable
technique(s)
proximity ligation assay: suitable
technique(s)
proximity ligation assay: suitable
form
solution
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)