AMAB91836
Anti-CLDN3 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13130, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
C7orf1,CPE-R2,CPETR2,HRVP1,RVP1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL13130, monoclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
formulario
buffered aqueous glycerol solution
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
validación mejorada
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1 μg/mL
isotipo
IgG2b
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CLDN3(1365)
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1