AMAB91832
Anti-CDKN1A antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13081, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
CAP20,CDKN1,CIP1,P21,p21CIP1,p21Cip1/Waf1,SDI1,WAF1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL13081, monoclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
formulario
buffered aqueous glycerol solution
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
isotipo
IgG1
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CDKN1A(1026)
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1