AMAB91761
Anti-BIRC5 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12064, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
API4,EPR-1,survivin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL12064, monoclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
isotipo
IgG1
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... BIRC5(332)
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)