AMAB91695
Monoclonal Anti-OTP antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11222, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL11222, monoclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
rat, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:200 - 1:500
western blot: 1 μg/mL
isotipo
IgG1
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OTP(23440)
Inmunógeno
Forma física
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable