AL11400
DMT-locA(bz) Phosphoramidite
Sinónimos:
DMT-locA(bz) Phosphoramidite
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
Análisis
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
formulario
powder
impurezas
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4 wt. % water content (Karl Fischer)
<0.5% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
color
white to off-white
solubilidad
soluble, clear, colorless
absorción
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
λ
conforms (UV/VIS Identity)
idoneidad
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable