ADAPA438527-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 5 x 2-7 mL round-bottom tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
Características
for use with cap
holds 5 x 2-7 mL round-bottom tubes
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702737003 (EU)
Parámetros
2,850 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
100 mm
Diámetro
12.5 mm
compatibilidad
for use with 100 mL round bucket
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)