AC-0356A
MAGEC2 (CT10) (EP405) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
Ig fraction of antiserum
clon
monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Calidad
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Otras notas
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)