AC-0351
Claudin-1 (EP420) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
Ig fraction of antiserum
clon
monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
formulario
buffered aqueous solution
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
(membrane/cytoplasm)
Descripción general
Calidad
IVD | IVD | IVD | RUO |
Forma física
Otras notas
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable