Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HO2C(CH2)4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
EC Number:
211-019-0
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1766411
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlerefractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
162 °C/10 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.), 1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?